Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ Membra-Cel™ Dialysis Tubing
Længde (metrisk):
30 m
5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dialysis Tubing |
| MWCO | 3.5 kDa |
| Materiale | Cellulose |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL/cm |
| Mængde | 1 Each |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.