Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ Membra-Cel™ Dialysis Tubing
Artikelnummer. 11722597
Encompass_Preferred
Længde (metrisk):
30 m
5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11722597
Brand: Serva Electrophoresis™ 4431001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Produkttype Dialysis Tubing
MWCO 3.5 kDa
Materiale Cellulose
Diameter (metrisk) 16 mm
Længde (metrisk) 5 m
Kapacitet (metrisk) 2 mL/cm
Mængde 1 Each
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.