missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Memantine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Memantine |
| CAS | 19982-08-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H21 N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, 1-Adamantanamine, 3,5-dimethyl- (8CI), 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 1,3-Dimethyl-5-adamantanamine, 1,3-Dimethyl-5-aminoadamantane, 1-Amino-3,5-dimethyladamantane, 3,5-Dimethyl-1-adamantanamine, 3,5-Dimethyl-1-adamantylamine, Alzantin, D 145, D 145 (sympathomimetic), DMAA, DRG 0267, Ebixa, Memantina, Memantine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8,13H2,1-2H3 |
| SMIL | CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 |
| IUPAC navn | 3,5-dimethyladamantan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?