Få mere at vide
Memantinlaktoseaddukt, TRC
Artikelnummer. 30138085
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138085 50 mg
30134265 25 mg
17949444 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM21801050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1159637-28-1
Molekylær formel C24 H41 N O10
Molekylvægt (g/mol) 503.58
Synonym N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-4-O-β-D-glucopyranosyl-D-glucopyranosylamine
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-6-[(3,5-dimethyl-1-adamantyl)amino]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NC4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Memantine Lactose Adduct
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H41NO10/c1-22-3-11-4-23(2,8-22)10-24(5-11,9-22)25-20-17(31)16(30)19(13(7-27)33-20)35-21-18(32)15(29)14(28)12(6-26)34-21/h11-21,25-32H,3-10H2,1-2H3/t11?,12-,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20?,21+,22?,23?,24?/m1/s1
Formel vægt 503.273
Procent renhed >95%