Få mere at vide
Memantinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134216
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134216 1 g
30012055 100 mg
30012459 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134216 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2180001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41100-52-1
Molekylær formel C12 H21 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 215.76
Synonym Memantine Hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1)1-Adamantanamine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (7CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-3,5-dimethyladamantane hydrochloride, 3,5-Dimethyl-1-aminoadamantane hydrochloride, 3,5-Dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride, Akatinol, Axura, Ebix, Ebixia, Ebixza, Mantine, Memantine hydrochloride, Memary, NSC 102290, Namenda, SUN Y7017, from Axura
IUPAC navn 3,5-dimethyladamantan-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Memantine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H
Formel vægt 215.1441
Procent renhed >95%