Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Memantine hydrochloride
Beskrivelse
Memantine hydrochloride is an an antagonist at the NMDA receptor, binding to the ion channel site. Used in the treatment of Parkinsonism.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Memantine hydrochloride |
| CAS | 41100-52-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C12H22ClN |
| Formel vægt | 215.77 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.77 |