Få mere at vide
Memantinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17990596
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17990596 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17990596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1045.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Memantinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Memantine Hydrochloride
CAS 41100-52-1
Analyt- eller komponentnavne Memantine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H21 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Memantine Hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1)1-Adamantanamine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (7CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-3,5-dimethyladamantane hydrochloride, 3,5-Dimethyl-1-aminoadamantane hydrochloride, 3,5-Dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride, Akatinol, Axura, Ebix, Ebixia, Ebixza, Mantine, Memantine hydrochloride, Memary, NSC 102290, Namenda, SUN Y7017, from Axura
InChI formel InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
IUPAC navn 3,5-dimethyladamantan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 215.76
Mængde 250 mg
Formel vægt 215,1441 g/mol