Få mere at vide
Memantine Glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Memantine Glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO2/c1-12-3-10-4-13(2,7-12)9-14(5-10,8-12)15-6-11(16)17/h10,15H,3-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 237.1729 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |