Få mere at vide
Gibco™ MEM vitaminopløsning (100X)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11550386
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
11550386 100 ml
1 options
Artikelnummer. 11550386 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11120037
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MEM vitaminopløsning (100X)
Gibco™ MEM Vitamin Solution bruges som et væksttilskud til cellekulturmedium, for at øge cellevækst og levedygtighed. Gibco™ MEM Vitamin Solution er formuleret til at indeholde 100 gange de vitaminer, der findes i standard Minimum Essential Medium (MEM). Den komplette formulering er tilgængelig.
Produktanvendelse
Til in vitro diagnostisk brug.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ MEM Vitamin Solution fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ MEM Vitamin Solution-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11120-052). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring –5 til– 20 °C
Oversigt MEM vitaminopløsning, 100 ml, færre ressourcer brugt, mindre spild, brugt som væksttilskud til cellekulturmedium, for at øge cellevækst og levedygtighed
Produkttype MEM vitaminopløsning
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 100 ml
Regulatorisk status RUO - kun forskningsbrug