Få mere at vide
Gibco™ MEM (Temins modifikation) (2X), ingen phenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12037549
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12037549 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 12037549 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21935028
MEM (Temins modifikation) (2X), ingen phenolrød
Temin's Modified Eagle Medium, (MEM) er en modificeret form af Minimum Essential Medium, en af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier. MEM kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotteastrocytter. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Gibco™ MEM, udviklet af Harry Eagle, var baseret på hans tidligere formulering af Basal Medium Eagle (BME). Mange andre ændringer af MEM fulgte, herunder Glasgows MEM, MEMα , DMEM og Temins modifikation. Temin's Modification er en 2x MEM med 4x vitaminer og aminosyrer fra det originale MEM. Denne MEM-formulering indeholder Earles salte til brug i en CO 2 inkubator.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ MEM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (8,4 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 X
Form Væske
Produkttype MEM (Temins ændring) Medier
Med tilsætningsstoffer Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen fenolrød
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 250 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
Regulatorisk status Til in vitro-diagnostisk brug
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt MEM (Temins modifikation) Medier, 2X Koncentration, 250mL, Flydende Form, Med L-glutamin, Natriumbicarbonat, 12 Måneder Holdbarhed, 2 til °8 C Opbevaringsforhold, Opløselig i Vand, Anvendes til pattedyrcellekultur