Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mem-PER™ Plus Membrane Protein Extraction Kit
Artikelnummer. 13484219 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
300 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13484219 300 mL Hver
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 13484219 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89842
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Udfør solubilisering og berigelse i lille skala af integrale membranproteiner og membranassocierede proteiner i en simpel reagensbaseret procedure.
Udfør solubilisering og berigelse i lille skala af integrale membranproteiner og membranassocierede proteiner i en simpel reagensbaseret procedure ved hjælp af Thermo Scientific™ Mem-PER Plus Membrane Protein Extraction Kit.
Yderligere information og online bestilling
De Mem-PER Plus Kit isolerer effektivt membranproteiner fra dyrkede celler og væv ved hjælp af en simpel benchtop mikrocentrifugeprocedure. Integrale membranproteiner med et eller to membranspændende domæner solubiliseres effektivt og isoleres fra cytosoliske proteiner. Sættet muliggør ekstraktion og selektiv berigelse af integrale og vedhæftede membranproteiner fra dyrkede pattedyrsceller såvel som fra hårdt og blødt pattedyrsvæv. De Mem-PER Plus Kit har mange fordele i forhold til vores originale Mem-PER Kit. Protokollen er enklere, og fraktionerne er direkte kompatible med mange downstream-applikationer såsom SDS-PAGE, Western Blotting, BCA immunopræcipitation og amin-reaktive proteinmærkningsteknikker.
Højdepunkter:
  • Udvinding og isolering– producerer minimal krydskontaminering (typisk mindre end 10%) af cytosolisk protein ind i membranproteinfraktionen
  • Celler eller væv– effektiv til ekstraktion fra dyrkede pattedyrceller og pattedyrvæv
  • Nedstrøms kompatibilitet– analysere membranproteinekstrakter ved SDS-PAGE, Western blotting, immunpræcipitation og proteinassays
  • Hurtigt og enkelt– isolering af membranproteiner på cirka en time
  • Der kræves ikke specialudstyr– kun en bordplade mikrocentrifuge, rør, homogenisatorer og pipetter er nødvendige
Inkluderer:
Sættet indeholder en cellevaskeopløsning, permeabiliseringsbuffer og solubiliseringsbuffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein Extraction Kit
Indhold og opbevaring Upon receipt store Cell Wash Solution and Solubilization Buffer at 4°C. Aliquot and store Permeabilization Buffer at -20°C to avoid freeze/thaws. Product is shipped on ice.
Form Liquid
Produktlinje Mem-PER
Reagenstype Cell Lysis Buffer, Detergent Solution, Subcellular Fractionation
Tilstrækkelig til 50 Samples
Mængde 300 mL