Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mem-PER™ Eukaryot membranproteinekstraktionssæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Mem-PER Eukaryotic Membrane Protein Extraction Kit muliggør solubilisering og berigelse af hydrofobe membranassocierede proteiner i en simpel reagensbaseret procedure.
Højdepunkter:
Udvinding og isolering– producerer minimal krydskontaminering (typisk< 10 %) af hydrofilt protein ind i den hydrofobe (membran) proteinfraktion
Celler eller væv– udvinder protein fra dyrkede pattedyrs- og gærceller og pattedyrsvæv
Nedstrøms kompatibilitet– analysere membranproteinekstrakter ved SDS-PAGE, Western blotting og proteinassays
Hurtigt og enkelt– isolere membranproteiner på cirka en time
Der kræves ikke specialudstyr– kræver kun en benchtop mikrocentrifuge, rør og pipettere
Inkluderer:
Tre buffere og detergentopløsninger nødvendige for at lave arbejdsreagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Three-component kit |
| Oversigt | Mem-PER Eukaryotic Membrane Protein Extraction Kit |
| Inkluderer | Mem-PER Reagent C, 40mL; Mem-PER Reagent B, 25mL; Mem-PER Reagent A, 10mL |
| Målproteiner | Membrane |
| Donorkilde | Cultured Mammalian Cells, Cultured Yeast Cells, Animal Tissue |
| Tilstrækkelig til | 60 to 80 samples each containing 5 million cells, 15mg yeast cell paste or 20mg tissue |
| Mængde | 75 mL Kit |