Få mere at vide
Corning™ MEM ikke-essentiel aminosyreopløsning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333581
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15333581 100 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15333581 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25025CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00 DKK
    355.58 DKK / Pakke med 6
    Spare 594.42 DKK
    62% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Foreslået erstatning for 25-025-CIR
cellgro inkorporerer mange principper udviklet af den farmaceutiske industri, herunder brugen af WFI kvalitetsvand, råmaterialetestning, overvågning i processen og test af færdige produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Form Væske
Produkttype Aminosyretilskud
Sterilitet Sterilt filtreret
pH <2
Mængde 100 ml