Få mere at vide
Gibco™ MEM, NEAA, pulver
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier. MEM kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotteastrocytter. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Gibco™ MEM, udviklet af Harry Eagle, var baseret på hans tidligere formulering af Basal Medium Eagle (BME). Mange andre ændringer af MEM fulgte, herunder ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM og Temins ’ændring. MEM fås med Earles ’salte til brug i en CO 2 inkubator, eller med Hanks' salte til brug uden CO 2 . Dette produkt er lavet med ’Earles salte.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ MEM fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ MEM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (41500-034). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5 –10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Pulverformer af Gibco™ L-15 cellekulturmedium kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Gibco™ MEM, udviklet af Harry Eagle, var baseret på hans tidligere formulering af Basal Medium Eagle (BME). Mange andre ændringer af MEM fulgte, herunder ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM og Temins ’ændring. MEM fås med Earles ’salte til brug i en CO 2 inkubator, eller med Hanks' salte til brug uden CO 2 . Dette produkt er lavet med ’Earles salte.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ MEM fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ MEM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (41500-034). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5 –10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Pulverformer af Gibco™ L-15 cellekulturmedium kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Produkttype | Minimum Essential Medium |
| Med tilsætningsstoffer | Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA), Glutamin, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat, Ingen natriumpyruvat |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 1 l |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 4,9 til 5,3 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Minimum essentielt medium, 1 l, pulver, 4,9 til 5,3 pH, med NEAA, L-glutamin, phenolrød, 36 måneders holdbarhed, 250 til 290 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur |