missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&DSystems™ MEM (Hanks' salts), 25 mM HEPES, non-essential amino acids, no glutamine

Artikelnummer. 18472470
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
18472470 500 ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18472470

Brand: R&DSystems™ M32750

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Eagle’s Minimum Essential Medium (MEM) with Hanks’ salts, 25 mM HEPES buffer, and non-essential amino acids. Without L-glutamine.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.2 μm filtered
Indhold og opbevaring 2 - 8 °C, protected from light
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.