Få mere at vide
R&DSystems™ MEM (Hanks' salts), 25 mM HEPES, GlutaminePlus, no phenol red
Artikelnummer. 18401170
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
18401170 500 ml
1 options
Artikelnummer. 18401170 Leverandør R&DSystems™ Leverandørnr. M39050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eagle’s Minimum Essential Medium (MEM) with Hanks’ salts, 25 mM HEPES buffer, and GlutaminePlus. Without phenol red.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.2 μm filtered
Indhold og opbevaring 2 - 8 °C, protected from light