Få mere at vide
R&DSystems™ MEM (Earle's salts), 25 mM HEPES, non-essential amino acids, GlutaminePlus
Artikelnummer. 18431370
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
18431370 500 ml
1 options
Artikelnummer. 18431370 Leverandør R&DSystems™ Leverandørnr. M36450
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eagle’s Minimum Essential Medium (MEM) with Earle’s salts, 25 mM HEPES buffer, non-essential amino acids, and GlutaminePlus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.2 μm filtered
Indhold og opbevaring 2 - 8 °C, protected from light