Få mere at vide
Sartorius MEM-Eagle uden L-glutamin
Artikelnummer. 31908490 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
10 x 500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31908490 100 mL
31908415 500 mL
31908407 10 x 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31908490 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 010251B
 Begrænset vare
På lager
MEM er en modifikation af BME med højere koncentrationer af essentielle næringsstoffer til at dyrke celler dyrket i monolag.
  • MEM er blevet brugt til dyrkning af et bredt udvalg af celler, der dyrkes i monolag.
  • Den valgfrie tilsætning af ikke-essentielle aminosyrer (NEAA) til de formuleringer, der indeholder enten Hank's eller Earle's salt, har udvidet anvendeligheden af dette medium.
  • Vi tilbyder en række MEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Tekniske data
Klassifikation Kemisk defineret, Fri for animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype MEM Cellekulturmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Fenolrød, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 100 mL
Kultur Type Monolagskultur