Få mere at vide
Sartorius MEM Eagle til affjedring
Artikelnummer. 31908436 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
31908436 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31908436 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 010451A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-04-2027
MEM bruges til dyrkning af et bredt udvalg af celler, der dyrkes i monolag.
  • Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest anvendte cellekulturmedier.
  • MEM kan bruges med forskellige suspensions- og adherente pattedyrsceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotte-astrocyter.
  • Ændret som følger:
    • Med glukose
    • Med magnesium
    • Med Earles salte
    • Med natriumbicarbonat
    • Med Phenol Red
    • Uden L-glutamin
Tekniske data
Klassifikation Kemisk defineret, Fri for animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype MEM Cellekulturmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glukose, Magnesium, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 500 mL
Kultur Type Monolagskultur