Få mere at vide
Sartorius MEM-Eagle med ikke-essentielle aminosyrer, uden L-glutamin
Artikelnummer. 31908369 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
31908369 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31908369 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 010401A
 Begrænset vare
På lager
MEM bruges til dyrkning af et bredt udvalg af celler, der dyrkes i monolag.
  • MEM-Eagle med ikke-essentielle aminosyrer (MEM-NEAA), uden L-Glutamin, er et af de mest udbredte syntetiske vækstmedier.
  • Valgfri tilskud med ikke-essentielle aminosyrer (NEAA'er) i formuleringer, der indeholder Hank's eller Eagle's salte, øger mediets anvendelighed.
  • MEM er en modifikation af BME, der indeholder højere koncentrationer af essentielle næringsstoffer.
  • MEM understøtter dyrkning af et bredt udvalg af monolagscellekulturer.
  • Forskning af Eagle og andre viste, at tilføjelser til den oprindelige BME-formulering kunne understøtte et bredere spektrum af omhyggelige celler i kultur.
  • MEM indeholder disse modifikationer og inkluderer højere koncentrationer af aminosyrer for bedre at efterligne proteinsammensætningen i pattedyrsceller i kultur.
  • MEM-NEAA-tilskud giver næringsstoffer, der kan reducere den samlede biosyntetiske belastning på cellekulturer in vitro.
  • Ændret som følger:
    • Med Earles salte
    • Med ikke-essentielle aminosyrer
    • Med Phenol Red
    • Uden L-glutamin
Tekniske data
Klassifikation Kemisk defineret, Fri for animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype MEM Cellekulturmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA), Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 500 mL
Kultur Type Monolagskultur