Få mere at vide
Gibco™ MEM aminosyreopløsning (50X)
Mængde:
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
Gibco™ MEM Amino Acids Solution bruges som et væksttilskud til cellekulturmedium, for at øge cellevækst og levedygtighed. Gibco™ MEM Amino Acids Solution er formuleret til at indeholde 50X de essentielle aminosyrer (undtagen L-glutamin), der findes i standard Minimum Essential Medium (MEM). Den komplette formulering er tilgængelig.
Produktanvendelse
Til in vitro diagnostisk brug.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ MEM Amino Acids Solution fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ MEM Amino Acids Solution-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11130-051). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Produktanvendelse
Til in vitro diagnostisk brug.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ MEM Amino Acids Solution fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ MEM Amino Acids Solution-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11130-051). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, ISO 13485 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | MEM Aminosyreopløsning, 50X koncentration, 100mL, væske, 0 til 2 pH, °2 til 8 C Opbevaringstemperatur, 12 måneders holdbarhed, stuetemperatur og omgivende forsendelsesforhold, Anvendes til cellekultur, pattedyrcellekultur |
| Koncentration | 50 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Aminosyretilskud |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| pH | 0 til 2 |
| Mængde | 100 ml |
| Regulatorisk status | RUO - kun forskningsbrug |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MEM AMINO ACIDS W/O GLUT (50X)
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrogen chloride