Beskrivelse
- MEM α kan bruges med en række suspensions- og adherente pattedyrceller, herunder keratinocytter, primære rotte-astrocytter og humane melanomceller.
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Kemisk defineret, Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Væske |
| Produkttype | MEM Cellekulturmedie |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Lav glukose, Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen ribonukleosider |
| Mængde | 500 mL |
| Kultur Type | Monolagskultur |