Få mere at vide
R&DSystems™ MEM-Alpha, 25 mM HEPES, nucleosides, L-glutamine, no phenol red
Artikelnummer. 18421160
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
18421160 500 ml
1 options
Artikelnummer. 18421160 Leverandør R&DSystems™ Leverandørnr. M20850
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eagle’s Minimum Essential Medium (MEM), ALPHA modification with 25 mM HEPES buffer, ribonucleosides, deoxyribonucleosides, and L-glutamine. Without phenol red.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.2 μm filtered
Indhold og opbevaring 2 - 8 °C, protected from light