Få mere at vide
Smeltepunkt standard sæt, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Tekniske data
Tekniske data
Emballage | 3g |
Mængde | 10 g |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
RMPSET124M1 | Analysecertifikat | 18/02/2025 | RMPSET1 |
RMPSET124B1 | Analysecertifikat | 23/05/2024 | RMPSET1 |
RMPSET122A1 | Analysecertifikat | 24/05/2022 | RMPSET1 |
RMPSET121H1 | Analysecertifikat | 28/09/2021 | RMPSET1 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MELTING POINT STANDARD CAFFEINE 235 et 238°C
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Smeltepunkt standard sæt, Reagecon™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion