Få mere at vide
Hecht Karl™ Smeltepunktsbestemmelsesrør
Artikelnummer. 10033881
Skift visning
Længde (metrisk):
90 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10033881 90 mm
1 options
Artikelnummer. 10033881 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 43005010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.95 DKK
    55.07 DKK / Pakke med 100
    Spare 27.88 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tekniske data
Produkttype Smeltepunktsbestemmelsesrør
Inkluderer 100 i et hætteglas
Længde (metrisk) 90 mm
Emballagemængde 100 Pk.