Få mere at vide
Smeltepunkt (benzophenon, benzoesyre, antraquinon) standardsæt, Reagecon Artikelnummer.: 13522100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    308.94 DKK / Pakke med 3
    Spare 29.06 DKK
    8% Slukket
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Smeltepunkt (benzophenon, benzoesyre, antraquinon) standardsæt, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13522100 Shop alle Reagecon produkter
3 x 1 g, Pakke med 3
Mængde:
3 x 1 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13522100
Brand: Reagecon RMPSET2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    308.94 DKK / Pakke med 3
    Spare 29.06 DKK
    8% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Specielt forberedt til at kalibrere, kontrollere, verificere eller kvalificere smeltepunktsenheder (MP).
  • Smeltepunktsreferencestandard, Smeltepunktsreferencemateriale
  • Den exceptionelle renhed af dette produkt er kritisk, da MP vil ændre sig med tilstedeværelsen af meget små mængder urenheder.
  • Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de europæiske, amerikanske og kinesiske farmakopékrav.
  • Produktet kan hjælpe med at identificere en forbindelse eller et derivat eller kontrollere renheden eller den termiske stabilitet af en kendt forbindelse.
  • Testet og certificeret ved hjælp af et referencesmeltepunktsapparat, der er kalibreret ved hjælp af certificerede referencematerialer for at give sporbarhed til ITS-90 temperaturskalaen.
  • Både meniskdannelsen og den fuldstændige væskedannelsestemperatur er certificeret.
Tekniske data
Oversigt Accuracy ± 0.03°C
Emballage Blå glasflaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Benzophenone 47 to 49°C Standard, Benzoic Acid 121 to 123°C Standard, Anthraquinone 283 to 286°C Standard
Fysisk form Fast stof
Mængde 3 x 1 g
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerRMPSET224M1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/09/2025 ArtikelnummerRMPSET2
PartinummerRMPSET224L1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/01/2025 ArtikelnummerRMPSET2
PartinummerRMPSET223H1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/02/2024 ArtikelnummerRMPSET2
PartinummerRMPSET222H1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/02/2023 ArtikelnummerRMPSET2
PartinummerRMPSET224M1 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato21/01/2025 ArtikelnummerRMPSET2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X3 MELTING P. STD BENZOPHENONE,BENZ,ANTHRAQUI10GR
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: anthraquinone, benzoic acid
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Smeltepunkt (benzophenon, benzoesyre, antraquinon) standardsæt, Reagecon >