Få mere at vide
Smeltepunkt Benzophenon 47 til 49 C °Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13572100 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 x 1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 13572100
Brand: Reagecon RMP048
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ultrapure stof, specielt forberedt til at kalibrere, kontrollere, verificere eller kvalificere smeltepunktsanordninger (MP).
  • Smeltepunktsreferencestandard, Smeltepunktsreferencemateriale
  • Den exceptionelle renhed af dette produkt er kritisk, da MP vil ændre sig med tilstedeværelsen af meget små mængder urenheder.
  • Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de europæiske, amerikanske og kinesiske farmakopékrav.
  • Produktet kan hjælpe med at identificere en forbindelse eller et derivat eller kontrollere renheden eller den termiske stabilitet af en kendt forbindelse.
  • Testet og certificeret ved hjælp af et referencesmeltepunktsapparat, der er kalibreret ved hjælp af certificerede referencematerialer for at give sporbarhed til ITS-90 temperaturskalaen.
  • Både meniskdannelsen og den fuldstændige væskedannelsestemperatur er certificeret.
Tekniske data
Oversigt Accuracy ± 0.03°C
Emballage Blå glasflaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Benzophenone 47 to 49°C
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 x 1 g