Få mere at vide
Smeltepunkt Anthraquinon 283 til 286 C °Standard, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 x 1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Beskrivelse
- Smeltepunktsreferencestandard, Smeltepunktsreferencemateriale
- Den exceptionelle renhed af dette produkt er kritisk, da MP vil ændre sig med tilstedeværelsen af meget små mængder urenheder.
- Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de europæiske, amerikanske og kinesiske farmakopékrav.
- Produktet kan hjælpe med at identificere en forbindelse eller et derivat eller kontrollere renheden eller den termiske stabilitet af en kendt forbindelse.
- Testet og certificeret ved hjælp af et referencesmeltepunktsapparat, der er kalibreret ved hjælp af certificerede referencematerialer for at give sporbarhed til ITS-90 temperaturskalaen.
- Både meniskdannelsen og den fuldstændige væskedannelsestemperatur er certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | Accuracy ± 0.03°C |
Emballage | Blå glasflaske |
Koncentration eller sammensætningsnoter | Anthraquinone 283 to 286°C |
Fysisk form | Fast stof |
Mængde | 1 x 1 g |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
R129424G1 | Analysecertifikat | 08/04/2025 | RMP284 |
R129422D1 | Analysecertifikat | 15/05/2024 | RMP284 |
RMP28418C1 | Analysecertifikat | 05/04/2022 | RMP284 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Smeltepunkt Anthraquinon 283 til 286 C °Standard, Reagecon >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion