Få mere at vide
BUCHI Smelte- og kogepunktsinstrumenter
Artikelnummer. 17917990 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Produkttype:
Automatisk smeltepunktsinstrument
Manuel smeltepunktsmåler
Inkluderer:
Smeltepunktsinstrument
Smeltepunktsinstrument, prøvelæser M-569, kalibreringssæt M-565, smeltepunktsrør (100), kogepunktsrør (10), kogekapillar (10), prøveholder, rengøringsværktøj, CD-demo-smeltepunktsmonitor, beskyttelsesdæksel, USB-kabel (2 m)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Inkluderer Pakningsstørrelse
17917990 Automatisk smeltepunktsinstrument Smeltepunktsinstrument, prøvelæser M-569, kalibreringssæt M-565, smeltepunktsrør (100), kogepunktsrør (10), kogekapillar (10), prøveholder, rengøringsværktøj, CD-demo-smeltepunktsmonitor, beskyttelsesdæksel, USB-kabel (2 m) -
10499094 Manuel smeltepunktsmåler Smeltepunktsinstrument Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17917990 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 051998
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Prøveindlæser M-569, Kalibreringssæt M-565, smeltepunktsrør (100 stk), kogepunktsrør (10 stk), kogekapillar (10 stk), prøveholder, rengøringsværktøj, CD-demo-smeltepunktsmonitor, beskyttelsesdæksel, USB-kabel (2 m), betjeningsvejledning
Hurtig og præcis. BUCHI M-560/565-smeltepunktsinstrumenter har enkle menuer og programmer, der er nemme at navigere på det intuitive LCD-display med enten manuel eller automatisk, real-time videoinstrument.
  • Fejlsikker kalibrering med automatiseret bestemmelse og lagring af kalibreringsresultater
  • Automatisk bestemmelse af smelte- og kogepunkter
  • Meget nøjagtig temperaturregulering og -måling
  • Optimeret reproducerbarhed med homogen pakning af kapillæren ved hjælp af prøveindlæser M-569
  • Kontrol af næsten enhver type prøve ved at måle smeltepunkt, kogepunkt eller glidesmeltepunkt.
  • Dobbelttjek for vanskelige prøver ved at sammenligne manuel og automatiseret måling
  • Observation og genafspilning af faseovergangen ved hjælp af farvedisplay og videooptagelse
  • PC-software inkluderet til nem styring af metoder og resultater
  • I overensstemmelse med farmakopémetoder (europæisk, USP, japansk)
  • Omfattende IQ/OQ-procedurer inklusive certificerede kalibrerings- og verifikationsforbindelser til GLP/GMP-laboratorier.
Compliance
Farmakopémetoder (europæiske, USP, japanske); Omfattende IQ/OQ-procedurer inklusive certificerede kalibrerings- og verifikationsforbindelser til GLP/GMP-laboratorier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Automatisk smeltepunktsinstrument
Dybde (engelsk) 14,5 tommer
Dybde (metrisk) 37 cm
Display Type TFT
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz, 150 W
Til brug med (applikation) Bestemmelse af smeltepunkt, kogepunkt og slyngesmeltepunkt
Højde (engelsk) 7,8 tommer
Højde (metrisk) 20 cm
Inkluderer Smeltepunktsinstrument, prøvelæser M-569, kalibreringssæt M-565, smeltepunktsrør (100), kogepunktsrør (10), kogekapillar (10), prøveholder, rengøringsværktøj, CD-demo-smeltepunktsmonitor, beskyttelsesdæksel, USB-kabel (2 m)
Model- M-565
Opløsning 0,1°C (temp.)
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 400°C
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Bredde (engelsk) 7,4 tommer
Bredde (metrisk) 19 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.