Få mere at vide
BUCHI Smelte- og kogepunktsinstrumenter
Artikelnummer. 10499094 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Produkttype:
Automatisk smeltepunktsinstrument
Manuel smeltepunktsmåler
Inkluderer:
Smeltepunktsinstrument
Smeltepunktsinstrument, prøvelæser M-569, kalibreringssæt M-565, smeltepunktsrør (100), kogepunktsrør (10), kogekapillar (10), prøveholder, rengøringsværktøj, CD-demo-smeltepunktsmonitor, beskyttelsesdæksel, USB-kabel (2 m)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Inkluderer Pakningsstørrelse
10499094 Manuel smeltepunktsmåler Smeltepunktsinstrument Hver
17917990 Automatisk smeltepunktsinstrument Smeltepunktsinstrument, prøvelæser M-569, kalibreringssæt M-565, smeltepunktsrør (100), kogepunktsrør (10), kogekapillar (10), prøveholder, rengøringsværktøj, CD-demo-smeltepunktsmonitor, beskyttelsesdæksel, USB-kabel (2 m) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10499094 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 051999
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Indeholder
100 smeltekapillærer, 10 koge rør, 10 kogekapillærer, kalibreringssæt M-560/565, prøveholder, paktråd og renseværktøj.
Hurtig og præcis. BUCHI M-560/565-smeltepunktsinstrumenter har enkle menuer og programmer, der er nemme at navigere på det intuitive LCD-display med enten manuel eller automatisk, real-time videoinstrument.
  • Fejlsikker kalibrering med automatiseret bestemmelse og lagring af kalibreringsresultater
  • Automatisk bestemmelse af smelte- og kogepunkter
  • Meget nøjagtig temperaturregulering og -måling
  • Optimeret reproducerbarhed med homogen pakning af kapillæren ved hjælp af prøveindlæser M-569
  • Kontrol af næsten enhver type prøve ved at måle smeltepunkt, kogepunkt eller glidesmeltepunkt.
  • Dobbelttjek for vanskelige prøver ved at sammenligne manuel og automatiseret måling
  • Observation og genafspilning af faseovergangen ved hjælp af farvedisplay og videooptagelse
  • PC-software inkluderet til nem styring af metoder og resultater
  • I overensstemmelse med farmakopémetoder (europæisk, USP, japansk)
  • Omfattende IQ/OQ-procedurer inklusive certificerede kalibrerings- og verifikationsforbindelser til GLP/GMP-laboratorier.
Certificeringer
CE, UL, CSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Manuel smeltepunktsmåler
Spænding 100 til 240 V
Watt 150 W
Nøjagtighed ±0,3°C
Certificeringer/compliance CE, UL, CSA
Dybde (engelsk) 14,5 tommer
Dybde (metrisk) 37 cm
Display Type TFT
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) Bestemmelse af smelte- og kogepunkt
Højde (engelsk) 7,8 tommer
Højde (metrisk) 20 cm
Inkluderer Smeltepunktsinstrument
Bredde (engelsk) 7,4 tommer
Bredde (metrisk) 19 cm
Frekvens 50/60 Hz