Få mere at vide
Melphalan, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001644
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001644 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30001644 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 4619/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
DNA alkylating agent; cytotoxic and antineoplastic
DNA alkylating agent; induces cytotoxicity through the formation of stable interstrand and intrastrand crosslinks within DNA. Inhibits growth of PC-3 cells (IC50 values are 0.074 and 0.77 μg/ml for sequential dosing and single dosing respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melphalan
CAS 148-82-3
Molekylær formel C13H18Cl2N2O2
Mængde 50 mg
Synonym melphalan, alkeran, melfalan, phenylalanine mustard, l-sarcolysine, l-pam, l-sarcolysin, l-phenylalanine mustard, levofalan, p-l-sarcolysin
InChI nøgle SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 305.199
PubChem CID 460612
ChEBI CHEBI:28876
Formel vægt 305.2
Procent renhed >95%