missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melphalan Methyl Ester Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30482680
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482680 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM216930100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Melphalan Methyl Ester Hydrochloride
CAS 62978-52-3
Molekylær formel C14H21Cl3N2O2
Mængde 100 mg
Synonym 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Methyl Ester Monohydrochloride, NSC 133726
InChI formel InChI=1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c1-20-14(19)13(17)10-11-2-4-12(5-3-11)18(8-6-15)9-7-16;/h2-5,13H,6-10,17H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]propanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 355.69
Formel vægt 354.0669
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.