missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melphalan Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melphalan hydrochloride |
| CAS | 3223-07-2 |
| Molekylær formel | C13 H18 Cl2 N2 O2 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-[bis(2-Chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Hydrochloride (1:1), Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, monohydrochloride, L- (8CI), L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, monohydrochloride (9CI), 4-Bis(2-chloroethyl)amino-L-phenylalanine hydrochloride, Melphalan hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H/t12-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.66 |
| Formel vægt | 340.0512 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?