Få mere at vide
Melphalan Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052215
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052215 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052215 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0824.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Melphalan Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melphalan hydrochloride
CAS 7-2-3223
Analyt- eller komponentnavne Melphalan hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 Cl2 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 4-[bis(2-Chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Hydrochloride (1:1), Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, monohydrochloride, L- (8CI), L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, monohydrochloride (9CI), 4-Bis(2-chloroethyl)amino-L-phenylalanine hydrochloride, Melphalan hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H/t12-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]propanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 341.66
Mængde 100 mg
Formel vægt 340.0512 g/mol