Få mere at vide
Melphalan Dimer Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melphalan Dimer Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35Cl3N4O4.ClH/c27-9-12-32(13-10-28)21-5-3-20(4-6-21)18-24(31)26(36)37-16-15-33(14-11-29)22-7-1-19(2-8-22)17-23(30)25(34)35;/h1-8,23-24H,9-18,30-31H2,(H,34,35);1H/t23-,24-;/m0./s1 |