missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melphalan-d8 Monohydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30179370
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179370 10 mg
30179351 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30179370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM21690310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1217854-43-7
Molekylær formel C13H10D8Cl2N2O2 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 349.71
Synonym 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine-d8 Monohydrochloride, p-Di-(2-chloroethyl)amino-L-phenylalanine-d8 Monohydrochloride, L-Phenylalanine Mustard-d8 Monohydrochloride, Melfalan-d8 Monohydrochloride;
IUPAC navn (S)-2-amino-3-(4-(bis(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)amino)phenyl)propanoic acid hydrochloride
SMIL [2H]C(C([2H])(Cl)[2H])(N(C([2H])(C([2H])(Cl)[2H])[2H])C1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1)[2H].Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Melphalan-d8 Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H/t12-;/m0./s1/i5D2,6D2,7D2,8D2;
Formel vægt 348.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.