Få mere at vide
Melphalan, 94%
Artikelnummer. 15572343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15572343 5 g 5g
15531033 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15572343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458650050
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Melphalan, CAS # 148-82-3, belongs to the class of nitrogen mustards with anti-neoplastic activity. | CAS: 148-82-3 | C13H18Cl2N2O2 | 305.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Melphalan er et phenylalaninderivat af nitrogensennep med antineoplastisk aktivitet med kapacitet til at alkylere nukleinsyrer
  • Melphalan alkylerer DNA ved N-7-positionen af guanin og inducerer DNA-interstreng-tværbindinger, hvilket resulterer i inhibering af DNA/RNA-syntese, hvilket inducerer cytotoksicitet mod både delende og ikke-delende tumorceller
Applikationer
  • Melphalan er blevet brugt i in vitro eksperimenter til behandling af myelomatose i cellelinjer og brystkræftcellelinjer
  • I in vivo-forsøg med rotter viser det en potent terapeutisk effekt i tilfælde af sarkomatøse lungemetastaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 148-82-3
Molekylær formel C13H18Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 305.2
InChI nøgle SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
Synonym melphalan, alkeran, melfalan, phenylalanine mustard, l-sarcolysine, l-pam, l-sarcolysin, l-phenylalanine mustard, levofalan, p-l-sarcolysin
PubChem CID 460612
ChEBI CHEBI:28876
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl]propansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N(CCCl)CCCl
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Melphalan
Smeltepunkt 180,0 °C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 93% min. (HPLC)
Lineær formel (ClCH2CH2)2NC6H4CH2CH(NH2)COOH
Mængde 5 g
Formel vægt 305.2
Procent renhed 94%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Melphalan
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.