Få mere at vide
Melphalan, 94%
Artikelnummer. 15531033 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15531033 1 g 1g
15572343 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15531033 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458650010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 DKK
    1349.65 DKK / 1g
    Spare 235.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Melphalan, CAS # 148-82-3, tilhører klassen af nitrogenholdige sennep med anti-neoplastisk aktivitet. | CAS: 148-82-3 | C13H18Cl2N2O2 | 305,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Melphalan er et phenylalaninderivat af nitrogensennep med antineoplastisk aktivitet med kapacitet til at alkylere nukleinsyrer
  • Melphalan alkylerer DNA ved N-7-positionen af guanin og inducerer DNA-interstreng-tværbindinger, hvilket resulterer i inhibering af DNA/RNA-syntese, hvilket inducerer cytotoksicitet mod både delende og ikke-delende tumorceller
Applikationer
  • Melphalan er blevet brugt i in vitro eksperimenter til behandling af myelomatose i cellelinjer og brystkræftcellelinjer
  • I in vivo-forsøg med rotter viser det en potent terapeutisk effekt i tilfælde af sarkomatøse lungemetastaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148-82-3
Molekylær formel C13H18Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 305.2
InChI nøgle SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
Synonym melphalan, alkeran, melfalan, phenylalanine mustard, l-sarcolysine, l-pam, l-sarcolysin, l-phenylalanine mustard, levofalan, p-l-sarcolysin
PubChem CID 460612
ChEBI CHEBI:28876
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl]propansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N(CCCl)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melphalan
Smeltepunkt 180,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 93% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (ClCH2CH2)2NC6H4CH2CH(NH2)COOH
Mængde 1 g
Formel vægt 305.2
Procent renhed 94%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Melphalan
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.