Få mere at vide
Melperone N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049582
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049582 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049582 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0321.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Melperone N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melperone N-Oxide
CAS 2724690-02-0
Analyt- eller komponentnavne Melperone N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H22 F N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Melperone N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C16H22FNO2/c1-13-8-11-18(20,12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14/h4-7,13H,2-3,8-12H2,1H3
SMIL CC1CC[N+]([O-])(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)butan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 279.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 279.1635 g/mol