Få mere at vide
Melperone 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459639
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459639 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459639 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0321.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Melperone 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melperone
CAS 3575-80-2
Analyt- eller komponentnavne Melperone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H22 F N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl)-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-(4-methylpiperidino)- (7 CI,8 CI), g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4'-Fluoro-4-(4-methylpiperidino)butyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone, Buronil, FG 5111, Flubuperone, Melperone, Methylperone, g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone
InChI formel InChI=1 S/C16H22FNO/c1-13-8-11-18(12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14/h4-7,13 H,2-3,8-12H2,1H3
SMIL CC1CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)butan-1-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 263.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 263.1685 g/mol