Få mere at vide
Meloxicam
Artikelnummer. 15483369
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483369 25 g 25g
15473369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15483369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60635.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 71125-38-7 | C14H13N3O4S2 | 351,40 g/mol
Meloxicam er udviklet til behandling af leddegigt og slidgigt. Det bruges i øjeblikket til behandling af slidgigt og leddegigt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Opløseligt i vand (22 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), DMF, acetone (let opløseligt), ethanol (let opløseligt) og methanol (let opløseligt).
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og velventileret sted. Opbevar væk fra stærke oxidationsmidler, varm op.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71125-38-7
Molekylær formel C14H13N3O4S2
Molekylvægt (g/mol) 351.40
MDL nummer MFCD00868752
InChI nøgle DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Synonym meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
PubChem CID 54677470
ChEBI CHEBI:6741
IUPAC navn (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione
SMIL CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meloxicam
Smeltepunkt 255 °C
Farve Gul
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,5826
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (22 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), DMF, acetone (let opløselig), ethanol (let opløselig) og methanol (let opløselig).
Formel vægt 351.39
Fysisk form Pulver