Få mere at vide
Meloxicam, LoGiCal
Artikelnummer. 30461438
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461438 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461438 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0246.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meloxicam
CAS 71125-38-7
Analyt- eller komponentnavne Meloxicam
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H13 N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, Metacam, Mobec, Mobic, Mobicox, Movalis, Movatec, Revmoksikam, UH-AC 62XX, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Løsningstype Fedt
SMIL CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 351.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 351,0347 g/mol