Få mere at vide
Meloxicam Impurity 4 (CDBC96SE), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Methylamino)sulfonyl]benzoic acid |
| CAS | 125372-22-7 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O4 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Meloxicam Impurity, CDBC96SE |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-9-14(12,13)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CNS(=O)(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(methylsulfamoyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.23 |
| Formel vægt | 215.0252 |