Få mere at vide
Meloxicam-d3, TRC
Artikelnummer. 30484010
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30484010 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30484010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2161021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meloxicam D3 (2-methyl D3)
CAS 942047-63-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 2H3 H10 N3 O4 S2
Mængde 1 mg
Synonym Meloxicam D3 (2-methyl D3), 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-(methyl-d3)-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide (ACI)
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
IUPAC navn 4-hydroxy-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-2-(trideuteriomethyl)-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 354.42
Formel vægt 354.0536
Procent renhed >95