Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Meloxicam, 99-101 %
Artikelnummer. 15569483 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15569483 25 g 25g
15559483 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15569483 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 459550250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 DKK
    980.65 DKK / 25g
    Spare 179.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 71125-38-7 | C14H13N3O4S2 | 351,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71125-38-7
Molekylær formel C14H13N3O4S2
Molekylvægt (g/mol) 351.40
MDL nummer MFCD00868752
InChI nøgle DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Synonym meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
PubChem CID 54677470
ChEBI CHEBI:6741
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1$1^{6},2-benzothiazin-3-carboxamid
SMIL CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meloxicam
Smeltepunkt 255,0 °C
Antændelsesrest 0,1% maks.
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 7,5 g/L. Andre opløseligheder: 5g/L dmso
Formel vægt 351.41
Procent renhed 99 til 101%