Få mere at vide
Meloxicam- 13CD3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meloxicam- 13CD3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2+1D3 |
| Formel vægt | 355.0569 |