Få mere at vide
Meloxicam 1,0 mg/ml i dimethylsulfoxid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458656
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458656 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30458656 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0246.0029
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Meloxicam 1,0 mg/ml i dimethylsulfoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meloxicam
CAS 71125-38-7
Analyt- eller komponentnavne Meloxicam
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H13 N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2 H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI formel InChI=1 S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18 H,1-2H3,(H,15,16,19)
SMIL CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Dimethylsulfoxid
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 351.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 351,0347 g/mol