Få mere at vide
MELK-8a hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
MELK-8a hydrochloride is a novel maternal embryonic leucine zipper kinase (MELK) inhibitor with an IC50 of 2 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MELK-8a hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2096992-20-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H33ClN6O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | NVS-MELK8a hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (213.21 mM) ∣DMSO : 8.6 mg/mL (18.34 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vis mere |