Få mere at vide
Melittoside, MedChemExpress
Beskrivelse
Melittoside is a natural compound.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melittoside |
| CAS | 19467-03-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H32O15 |
| Mængde | 10 mg |
| SMIL | O[C@H]1[C@@]([C@](C(CO)=C1)([H])[C@@H]2O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)(C=CO2)O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 524.47 |
| Formel vægt | 524.47 |
| Procent renhed | 98.87% |
| Vis mere |