Få mere at vide
Melitracen hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134881
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134881 100 mg
18043300 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM215500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10563-70-9
Molekylær formel C21 H25 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 327.89
Synonym 1-Propanamine, 3-(10,10-dimethyl-9(10H)-anthracenylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,10-dimethyl-9(10H)-anthracenylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), δ9(10H),γ-Anthracenepropylamine, N,N,10,10-tetramethyl-, hydrochloride (7CI,8CI), 9-(3-Dimethylaminopropylidene)-10,10-dimethyl-9,10-dihydroanthracene hydrochloride, Dixeran, Melitracen hydrochloride, Melixeran, U 24973A
IUPAC navn 3-(10,10-dimethylanthracen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2C(C)(C)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melitracen Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2)19-13-7-5-10-17(19)16(12-9-15-22(3)4)18-11-6-8-14-20(18)21;/h5-8,10-14H,9,15H2,1-4H3;1H
Formel vægt 327.1754